Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nikkel, Quant™ Teststrimler
Mængde:
1 Kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel, Test strips |
| Mængde | 1 Kit |
| MDL nummer | MFCD00147725 |