Få mere at vide
Nickel powder, spherical, APS 0.08-0.15 micron, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824835
Mængde:
10 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15401897
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043338.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Form: S.A. 4,5-8,5 m 2 /g, tap tæthed 1,0-2,5 g/cm 3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nickel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel
Farve Silver to Gray
Udseende Silver gray powder
Mængde 10 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.8% (Metals basis)
Form Spherical Powder