Få mere at vide
Nickel powder, spherical, APS 0.08-0.15 micron, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Silver gray powder |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.8% (Metals basis) |
| Form | Spherical Powder |