Få mere at vide
Nikkelpulver, sfærisk, -400 mesh, 99,5+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel powder |
| Mængde | 25 g |
| Maskestørrelse | −400 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Form | Spherical Powder |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3089 |
| Procent renhed | ≥99.8% |