Få mere at vide
Nikkelpulver, sfærisk, -400 mesh, 99,5+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel powder |
| Mængde | 500 g |
| Maskestørrelse | −400 Mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Sfærisk krudt |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3089 |
| Procent renhed | ≥99.8% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nickel powder
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H372-Forårsager organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel