Få mere at vide
Nikkelpulver, sfærisk, -300 mesh, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Silver gray powder of flakes |
| Mængde | 10 g |
| Maskestørrelse | -300 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.8% (Metals basis) |
| Form | Spherical Powder |