Få mere at vide
Nikkelpulver, sfærisk, -300 mesh, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11350739
Nikkelpulver, sfærisk, -300 mesh, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350739
2 kg, 2kg
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2kg
500g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11350739
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010581.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel
Farve Sølv til grå
Udseende Silver gray powder of flakes
Mængde 2 kg
Maskestørrelse -300 Mesh
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.8% (Metals basis)
Form Spherical Powder
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerQ11L003 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer010581.36,010581.A3,010581.22,010581.09
PartinummerT08K002 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/07/2024 Artikelnummer010581.36,010581.A3,010581.22,010581.09
PartinummerQ11K034 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/05/2024 Artikelnummer010581.36,010581.A3,010581.22,010581.09
PartinummerQ25I017 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/04/2022 Artikelnummer010581.36,010581.A3,010582.A1,010581.22,010581.09
PartinummerG27F05 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer010581.36,010581.A3,010582.A1,010581.22,010581.09
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Nikkelpulver, sfærisk, -300 mesh, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >