Få mere at vide
Nikkelpulver, sfærisk, -100+325 mesh, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific™
Description
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Nickel powder |
| Farve | Grå |
| Mængde | 1 kg |
| Maskestørrelse | −100 +325 mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Sfærisk krudt |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3089 |
| Procent renhed | 99.8% |