Få mere at vide
Nikkel pulver, APS 3-7 mikron, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048356
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2kg
500g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11341318
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010256.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nickel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel powder
Mængde 10 g
Lugt Odorless
Partikelstørrelse APS 3 to 7 Micron
Vægt Apparent density: 1.8g/cm3 to 2.7g/cm3
Form Powder
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN3089
Procent renhed 99.9%