Få mere at vide
Nikkelpulver, -150+200 mesh, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449980
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449980 2 kg 2kg
11429980 100 g 100g
11439980 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449980 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044739.A3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel
Farve Sølv til grå
Udseende Sølvgråt pulver
Mængde 2 kg
Maskestørrelse -150 +200 Mesh
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,8 % (metalbasis)
Form Pulver