Få mere at vide
Nickel plating solution, semi-bright finish
Artikelnummer. p-7051817
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
Artikelnummer. 11399687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042026.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel plating solution
Farve Grøn
Navn note Semi-bright finish
Mængde 250 mL
Form Væske
MDL nummer MFCD00011137
FN nummer UN3287