Beskrivelse
- Brug med 1/2 in. (12,7 mm) diameter rammestænger.
- Tillader enhåndsmontering af to komponenter med en justeringsskrue.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Krogforbindelse |
| Til brug med (udstyr) | 0 til 0,5 in. dia. Stænger |
| Længde (engelsk) | 1,9 tommer. |
| Længde (metrisk) | 47.24 mm |
| Materiale | Forniklet zink |
| Mængde | 1 stk. |