Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials S-stik, forniklet zink
Shop alle Cole-Parmer produkter
Holder:
0 til 0,5 in. dia Stænger
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Brug med 1/2 in. (12,7 mm) diameter rammestænger.
- Dette stik giver mulighed for at forbinde to vinkelrette stænger, ideelt til brug ved konstruktion af laboratorierammer eller klemmestøtter.
- Forbinder to 1/2 tommer. (13 mm) stænger på 90° vinkel og har separate justeringsskruer til hver stangplacering.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Stangforbindelse |
| Materiale | Forniklet zink |
| Holder | 0 til 0,5 in. dia Stænger |
| Til brug med (udstyr) | Stang |
| Til brug med (applikation) | Ideel til brug ved konstruktion af laboratorierammer eller klemmestøtter |
| Diameter (engelsk) | 0,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 12.7 mm |
| Længde (engelsk) | 1,2 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.48 mm |
| Vis mere |