Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Labrammefod, forniklet zink
Artikelnummer. 11797108 Shop alle Cole-Parmer produkter
Højde (metrisk):
32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11797108
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 0804138
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbind stænger og/eller klemmer til din ramme, eller byg en brugerdefineret laboratorieramme med denne forniklede forzinkede laboratorierammefod.
  • Brug med 1/2 in. (12,7 mm) diameter rammestænger.
  • Monter laboratorie-rammer permanent direkte på væggen, gulvet eller bordpladen.
  • Inkluderer tre monteringsskruer.
  • Dimensioner (Dia. x H): 2 3/4 x 1 1/4 in. (70 x 32 mm)
Tekniske data
Materiale Forniklet zink
Højde (metrisk) 32 mm
Højde (engelsk) 1,3 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 2,8''
Diameter (engelsk) Stang 0,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 70 mm
Diameter (metrisk) stang 12.7 mm
Inkluderer Tre monteringsskruer
Produkttype Rammefod
Til brug med (udstyr) 0 til 0,5 in. dia Stænger