Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Kædeklemme
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk):
280 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kædeklemmer har en hurtig slip-på-kæde forbindelse og en stor let-at dreje justeringsknap.
- Holder cirkulært og uregelmæssigt formet apparat fast.
- Klemmer inkluderer integreret stik og slip-on vinyl ærme.
- BEMÆRK: Der skal købes et ekstra stik for at fastgøre klemmer til rammer eller andre apparater.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Kædeklemme |
| Materiale | Forniklet zink |
| Til brug med (udstyr) | Holder cirkulært og uregelmæssigt formet apparat fast. |
| Diameter (engelsk) | 11'' |
| Diameter (metrisk) | 280 mm |
| Længde (engelsk) | 15,1 tommer. |
| Længde (engelsk) Arm | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 383.54 mm |
| Længde (metrisk) arm | 304.8 mm |
| Vis mere |