Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Forniklet ståltang
Længde (metrisk):
105 mm
130 mm
200 mm
300 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Stump |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Materiale | Forniklet stål |
| Længde (metrisk) | 130 mm |
| Dimensioner (L x B) | 130 L mm |
| Type | Pincet |