Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Forniklet spatel
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Længde (metrisk):
150 mm
225 mm
Form:
Hayman-type ende med flad ske
Skeende med fladt håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af forniklet, rustfrit ståltråd
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Skeende med fladt håndtag |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Spoon |
| Slutte | Spejl polsk |
| Længde (metrisk) håndtag | 50 mm |
| Materiale | Forniklet rustfrit ståltråd |
| Håndtag Type | Flad |
| Længde (metrisk) | 225 mm |