Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Forniklet spatel
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Længde (metrisk):
150 mm
225 mm
Form:
Hayman-type ende med flad ske
Skeende med fladt håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af forniklet, rustfrit ståltråd
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Hayman-type ende med flad ske |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Spoon |
| Slutte | Glaseret |
| Længde (metrisk) håndtag | 30 mm |
| Materiale | Forniklet rustfrit ståltråd |
| Håndtag Type | Hayman |
| Længde (metrisk) | 150 mm |