Få mere at vide
R&L Enterprises™ Hoffman klip
Artikelnummer. 12823183 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med:
Til brug med 30 mm rør
Til brug med 40 mm OD-rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
12823183 Til brug med 30 mm rør Pakke med 10
12764396 Til brug med 40 mm OD-rør Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12823183
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende mulighed for tætning af fleksible slanger i laboratoriet. R&L Enterprises™ Hoffman Clips er lavet af forniklet messing for at forhindre korrosion.
  • Enten side- eller bundåbning
  • Fås til en række rørtykkelser
  • Gevindstang med fingerskrue
Tekniske data
Materiale Forniklet
Til brug med Til brug med 30 mm rør
Emballagemængde Pakke med 10 stk.
Produkttype Klip