Få mere at vide
R&L Enterprises™ Hoffman klip
Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med:
Til brug med 30 mm rør
Til brug med 40 mm OD-rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Forniklet |
| Til brug med | Til brug med 40 mm OD-rør |
| Emballagemængde | Pakke med 10 stk. |
| Produkttype | Klip |