Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Nikkelbelagte klemmer med vinylbelagte kæber
Diameter (metrisk):
12 til 25 mm
20 til 40 mm
30 til 80 mm
38 til 60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Zink trykstøbning
- Pulverlakeret
- Nikkelbelagte vinylbelagte kæber
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Klemme |
| Materiale | Forniklet |
| Diameter (metrisk) | 38 til 60 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Belægning | Vinyl |