Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Nikkelbelagte klemmer med vinylbelagte kæber
Artikelnummer. 10208821
Skift visning
Diameter (metrisk):
12 til 25 mm
20 til 40 mm
30 til 80 mm
38 til 60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10208821 12 til 25 mm Hver
10533762 20 til 40 mm Hver
10700703 38 til 60 mm Hver
10288861 30 til 80 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10208821 Leverandør Usbeck Laborgeraete™ Leverandørnr. 2544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00 DKK
    114.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.82 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sikre sarte glasvarer i laboratoriet med Usbeck Laborgeraete™ Nikkelbelagte klemmer. Den dobbeltsidede åbningsmekanisme gør det muligt at sprede kæberne jævnt for stabilisering og balance. .
  • Zink trykstøbning
  • Pulverlakeret
  • Nikkelbelagte vinylbelagte kæber
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Klemme
Materiale Forniklet
Diameter (metrisk) 12 til 25 mm
Længde (metrisk) 235 mm
Belægning Vinyl