Få mere at vide
H-B Instrument™ Forniklet messing åbne panser termometer tilfælde
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
300 mm
Længde (engelsk):
12 tommer
Til brug med (udstyr):
12 tommer Termometer
Beskrivelse
- Kan holde termometre med en længde på 5,9 til 18 tommer. (150 mm til 460 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Beskytter termometeret under brug og opbevaring |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Materiale | Forniklet, Messing |
| Produkttype | Panserkasse |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Til brug med (udstyr) | 12 tommer Termometer |