Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Mohr Pinchcocks i forniklet messing
Længde (metrisk):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | Hver |
| Type | Mohr Pinchcock |
| Materiale | Forniklet messing |
| Længde (metrisk) | 50 mm |