Få mere at vide
Cole-Parmer™ Forniklet messing Luer Fittings
Til brug med:
Han Luer Lock
Kvindelig luer-lås
Inkluderer:
1/16 tommer Slangebarb
1/16 tommer. Slange Barb
10-32 UNF Tråd
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Forniklet messing |
| Til brug med | Han Luer Lock |
| Til brug med (applikation) | Barske kemiske miljøer |
| Emballagemængde | Pakke m. 1 stk. |
| Inkluderer | 1/16 tommer. Slange Barb |
| Produkttype | Luer Fitting |