Få mere at vide
Cole-Parmer™ Forniklet messing Luer Fittings
Artikelnummer. 15392132
Til brug med:
Han Luer Lock
Kvindelig luer-lås
Inkluderer:
1/16 tommer Slangebarb
1/16 tommer. Slange Barb
10-32 UNF Tråd
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15392132
Brand: Cole-Parmer™ 4150762
Kun null tilbage
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Forniklet messing
Til brug med Han Luer Lock
Til brug med (applikation) Barske kemiske miljøer
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Inkluderer 1/16 tommer. Slange Barb
Produkttype Luer Fitting