missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Hoffman Pinchcocks i forniklet messing
Klik for at se tilgængelige muligheder
Bredde (metrisk):
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | Hver |
| Type | Hoffman Pinchcock |
| Materiale | Forniklet messing |
| Bredde (metrisk) | 25 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion