Få mere at vide
Buerkle™ Forniklet messing dyppeflaske Ex
Artikelnummer. 10478041
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10478041 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10478041 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53653000
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Forniklet messing dyppeflaske Ex til test af mineralolieprodukter Kategori A, Eksplosionskategori IIA, IIB og IIC.
  • Skruet flaskehoved af - nem rengøring
  • Robust håndtag
  • Høj vægt (3,2 kg) for hurtig sænkning
  • 1000 ml indhold
  • Højde med håndtag 443mm
  • Bestil det passende sænkekabel samtidig
  • Testet til brug i Ex-beskyttelseszone 0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dipper
Materiale Messing
Inkluderer Robust håndtag, afskruet flaskehoved
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Certificeringer/compliance DIN, eksplosionskategorier IIA, IIB og IIC, til brug i Ex-beskyttelseszone 0 og 1
Til brug med (udstyr) Manuelt betjente ruller og sænkningskabler
Højde (metrisk) 443 mm