Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Forniklet messing korkboresæt
Diameter (metrisk) Udvendig:
16,25, 17,50, 18,75 mm
23,75, 25,00, 26,25 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cork Borer Set |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23,75, 25,00, 26,25 mm |
| Materiale | Forniklet messing |
| Mængde | 18 Pakke |