Få mere at vide
Nickel plate, 6.35mm (0.25in) thick, annealed, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. p-7049373
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
50mm
Artikelnummer. 11450400
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014194.FI
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel plate
Navn note 6.35mm (0.25 in.) thick, Annealed
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈141.3g/50x50mm
Form Plate
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.5%