Få mere at vide
Nikkelplade, 6,35 mm tyk, annealet, 99,5 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11307787
Skift visning
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
50mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11307787 100 x 100 mm 100mm
11450400 50 x 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014194.GH
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel plate
Navn note 6,35 mm (0,25 tommer) tyk, glødet
Mængde 100 x 100 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈141,3g/50x50mm
Form Plade
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.5%