Få mere at vide
Nikkel, plasma standardopløsning, Specpure™ Ni 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11430350
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430350 500 mL 500ml
11331399 50 mL 50ml
11321399 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430350 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013839.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Nikkel, plasma-standardopløsning bruges som standardløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Den anvendes også som en standardløsning med ét element til plasmaemissionsspektrometri.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylvægt (g/mol) 58.69
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Fysisk form Væske
Molekylær formel Ni
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
Farve Farveløs
Opløselighed Blandet med vand
Type Analytisk standard
Mængde 500 mL
Grad Specpure
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Nickel: 0.1%; Water: 94.9%