Få mere at vide
Nickel, plasma standard solution, Specpure™ Ni 1000μg/mL
Artikelnummer. 11331399
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331399 50 mL 50ml
11321399 100 mL 100ml
11430350 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013839.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Nikkel, plasma standardopløsning bruges som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel, plasma standard solution, Specpure™
Fysisk form Væske
Molekylær formel Ni in 5% HNO3
Koncentration Ni 1000 μg/mL
MDL nummer MFCD00011137
FN nummer UN3264
Opløselighed Miscible with water
Mængde 50 mL