Få mere at vide
Nikkelstykker, 99,9+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel pieces |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Odorless |
| Form | Pieces |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | ≥99.9% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nickel pieces
- Fare
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i