Få mere at vide
Nikkelstykker, 5x5 cm (2,0x2,0in), 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050076
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11303647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035482.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel pieces
Navn note 5x5cm (2.0x2.0 in.), Thickness ≈0.5 to 1.5cm
Mængde 500 g
Lugt Odorless
Form Pieces
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel pieces
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nickel