Få mere at vide
Nikkelstykker, 5x5 cm (2,0x2,0 tommer), 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel pieces |
| Navn note | 5x5 cm (2,0x2,0 tommer), Tykkelse ≈0,5 til 1,5 cm |
| Mængde | 2 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Brikker |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.99% |