Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel phthalocyanine |
| Navn note | 95% |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Blå |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 571.21 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nickel phthalocyanine
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .