Få mere at vide
Nickel Electro™ Nikkel Dual Spoon/Spatula Combo redskaber
Artikelnummer. 11736567 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
120 mm
150 mm
180 mm
210 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11736567 180 mm Hver
11716567 120 mm Hver
11726567 150 mm Hver
11746567 210 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11736567
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug et værktøj til to opgaver. Nickel Electro™ Nikkel Dual Spoon/Spatula Combo-redskaber måler væsker og pulvere med skeenden og del og adskil materialer med spatelenden.
Dual-use redskab måler væsker og fint pulver med skeenden; opdeler og adskiller materialer med spatelenden.
  • Fremstillet af nikkel.
Tekniske data
Mængde 1
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Produkttype Spatel
Bredde (metrisk) 20 mm
Dimensioner (L x B) 180 x 20 mm
Materiale Nikkel
Længde (metrisk) 180 mm