Beskrivelse
Brug et værktøj til to opgaver. Nickel Electro™ Nikkel Dual Spoon/Spatula Combo-redskaber måler væsker og pulvere med skeenden og del og adskil materialer med spatelenden.
Dual-use redskab måler væsker og fint pulver med skeenden; opdeler og adskiller materialer med spatelenden.
- Fremstillet af nikkel.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Produkttype | Spatel |
| Bredde (metrisk) | 20 mm |
| Dimensioner (L x B) | 150 x 20 mm |
| Materiale | Nikkel |
| Længde (metrisk) | 150 mm |