Få mere at vide
Nikkelnitrat, Matrix Modifier Solution, Specpure™ , Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel nitrate |
| CAS | 7697-37-2, 13478-00-7, 7732-18-5 |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |
| Molekylær formel | HNO3 |
| MDL nummer | MFCD00011349 |
| Synonym | hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide |
| InChI nøgle | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O[N+]([O-])=O |
| Vis mere |