Få mere at vide
Nikkelnitrat GFAA Matrix Modifikator: 1% Ni(NO3)2 i 2% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Nikkelnitrat GFAA Matrix Modifikator: 1% Ni(NO3)2 i 2% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel Nitrate |
| CAS | 13138-45-9 |
| Metoder | AA/GFAA |
| Analyt- eller komponentnavne | Nickel Nitrate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Ni(NO3)2 |
| Koncentration | 1% |
| Synonym | Ni(NO3)2 |
| SMIL | [Ni+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | Nikkelnitrat |
| Vis mere |