Få mere at vide
Nickel, Ni/Cr/Mo/Nb, Alloy 625, N06625, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 30317930
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
Artikelnummer. Mængde
30317930 1 Ea.
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30317930 Leverandør ARMI/MBH Leverandørnr. IARMNI62523G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Nickel, Ni/Cr/Mo/Nb, Alloy 625, N06625
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aluminium, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Iron, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Silicon, Sulfur, Tantalum, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zirconium
Mængde 1 Ea.
Diameter (metrisk) Udvendig 38 mm
Form Disc
Tykkelse (metrisk) 19 mm
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Tin: 7 ppm, Oxygen: 6 ppm, Zirconium: 6 ppm, Sulfur: 0.0004%, Magnesium: 0.0008%, Boron: 0.0019%, Tantalum: 0.004%, Phosphorus: 0.007%, Nitrogen: 0.01%, Vanadium: 0.016%, Carbon: 0.031%, Copper: 0.076%, Silicon: 0.076%, Manganese: 0.08%, Tungsten: 0.088%, Cobalt: 0.116%, Titanium: 0.296%, Aluminium: 0.303%, Niobium: 3.5%, Iron: 3.98%, Molybdenum: 8.74%, Chromium: 22.27%, Nickel: 60.4%