missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nickel, Ni/Cr/Mo/Nb, Alloy 625, N06625, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Nickel, Ni/Cr/Mo/Nb, Alloy 625, N06625
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminium, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Iron, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Silicon, Sulfur, Tantalum, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zirconium |
| Mængde | 1 Ea. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 38 mm |
| Form | Disc |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Tin: 7 ppm, Oxygen: 6 ppm, Zirconium: 6 ppm, Sulfur: 0.0004%, Magnesium: 0.0008%, Boron: 0.0019%, Tantalum: 0.004%, Phosphorus: 0.007%, Nitrogen: 0.01%, Vanadium: 0.016%, Carbon: 0.031%, Copper: 0.076%, Silicon: 0.076%, Manganese: 0.08%, Tungsten: 0.088%, Cobalt: 0.116%, Titanium: 0.296%, Aluminium: 0.303%, Niobium: 3.5%, Iron: 3.98%, Molybdenum: 8.74%, Chromium: 22.27%, Nickel: 60.4% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?