missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nikkel, Ni/Cr/Mo/N, AL-6XN, N08367, ARMI∣MBH

Artikelnummer. 30002499
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 hv.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30002499 1 hv.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30002499 Leverandør ARMI/MBH Leverandørnr. MBH13X NSA11 A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

ARMI∣MBH producerer referencematerialer af høj kvalitet med metallegeringscertificering og har opstillet standarder for Spark-OES, ICP, og XRF elementanalyse. Udvalget omfatter stål, aluminium, titanium, nikkel, kobolt, kobber, magnesium og mere.

Nikkel, Ni/Cr/Mo/N, AL-6XN, N08367, Ø38x20mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carbon/Phosphorus/Aluminium/Tungsten/Vanadium/Cobalt/Niobium/Copper/Nitrogen/Silicon/Manganese/Molybdenum/Chromium/Nickel
CAS 7440-02-0
Mængde 1 hv.
Form Plade
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Carbon 0.0159 %/Phosphorus 0.0186 %/Aluminium 0.02 %/Tungsten 0.038 %/Vanadium 0.0513 %/Cobalt 0.0981 %/Niobium 0.15 %/Copper 0.187 %/Nitrogen 0.203 %/Silicon 0.275 %/Manganese 0.64 %/Molybdenum 6.16 %/Chromium 20.19 %/Nickel 23.89 %
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.