Få mere at vide
Nikkel, Ni/Cr, Legering 718, N07718, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Nikkel, Ni/Cr, legering 718, N07718, Ø38x19mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminium/Boron/Carbon/Chromium/Cobalt/Copper/Hydrogen/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Niobium/Nitrogen/Oxygen/Phosphorus/Selenium/Silicon/Sulfur/Tantalum/Tin/Titanium/Tungsten/Vanadium/Zirconium |
| CAS | 7440-02-0 |
| Mængde | 1 hv. |
| Form | Plade |