Få mere at vide
Nikkelnaphthenat, Ni 5-12%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461537
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461537 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15461537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039455.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61788-71-4 | C22H14NiO4 | 401.043 g/mol
Anvendes som gummikatalysator. Produktet er et hjælpemiddel sikkativ og fungerer også som en stabilisator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel naphthenate
CAS 61788-71-4
Farve Grøn
Fysisk form Viskøs væske
Mængde 1 kg
Molekylær formel C22H14NiO4
MDL nummer MFCD00147723
FN nummer UN3082
Synonym nickel naphthenate, naphthenic acids, nickel salts, nickel 2+ bis 2-naphthoate, nickel ii naphthenate, approx in toluene ni
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle UIEKYBOPAVTZKW-UHFFFAOYSA-L
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)[O-].C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)[O-].[Ni+2]
IUPAC navn naphthalen-2-carboxylat;nikkel(2+)
Molekylvægt (g/mol) 401.043
PubChem CID 14647680
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ni 5 to 12%