Få mere at vide
Nikkelmolybdænoxid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080515
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11443870
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089938.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14177-55-0 | MoNiO4 | 218.639 g/mol
Nikkelmolybdænoxid bruges som katalysator i olieindustrien til oliefraktionen som nafta, petroleum og diesel. Det bruges også i vid udstrækning som et kemisk mellemprodukt til katalytiske formål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14177-55-0
Molekylær formel MoNiO4
Molekylvægt (g/mol) 218.639
MDL nummer MFCD00016255
InChI nøgle NLPVCCRZRNXTLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum nickel tetraoxide, nickel molybdate, nickel 2+ molybdate, molybdenum nickel oxide, nickel 2+ dioxido dioxo molybdenum, moo4.ni, nickel molybdenum oxide, dioxido dioxo molybdenum; nickel 2+
PubChem CID 84241
IUPAC navn dioxido(dioxo)molybdæn;nikkel(2+)
SMIL [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel molybdenum oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (4652mg/L at 20C).
Formel vægt 218.65
Procent renhed 98%