Få mere at vide
Fisherbrand™ Nikkel Chattaway Micro spatler
Artikelnummer. 11706447 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
230 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11706447
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få optimale resultater, når du bruger de nikkelbaserede mikrospatler til dit vigtige laboratoriearbejde. Ideel til biologi, mikrobiologi og farmaceutiske applikationer Fisherbrand™ Nikkel Chattaway Micro Spatler er meget brugte, robuste, overkommelige og modstandsdygtige over for de fleste opløsningsmidler.
  • Fremragende modstandsdygtighed over for mange korrosive miljøer
  • Høj termisk og elektrisk ledningsevne
  • Lavt gasindhold og lavt damptryk
  • Nikkel 200 spec (minimum 99,6 % nikkelindhold)
  • Lys finish
  • Længde = 100 mm
  • Spatel Bladbredde = 4mm
  • Centercylinderdiameter 1,60 mm - 'mikro'
  • Spatelblad Den ene ende flad, anden ende ved 45° vinkel
  • Leveres i standardpakker med 5 stk
Tekniske data
Mængde 5 Pk.
Kapacitet (metrisk) 130 mL
Produkttype Chattaway spatel
Bredde (metrisk) 4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 3.6 mm
Dimensioner (L x B) 100 x 4 mm
Materiale Nikkel
Længde (metrisk) 100 mm