Få mere at vide
Fisherbrand™ Nikkel Chattaway Micro spatler
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
230 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Fremragende modstandsdygtighed over for mange korrosive miljøer
- Høj termisk og elektrisk ledningsevne
- Lavt gasindhold og lavt damptryk
- Nikkel 200 spec (minimum 99,6 % nikkelindhold)
- Lys finish
- Længde = 200 mm
- Spatel Bladbredde = 4mm
- Centercylinderdiameter 1,60 mm - 'mikro'
- Spatelblad Den ene ende flad, anden ende ved 45° vinkel
- Leveres i standardpakker med 5 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 Pk. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Produkttype | Chattaway spatel |
| Bredde (metrisk) | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3.6 mm |
| Dimensioner (L x B) | 200 x 4 mm |
| Materiale | Nikkel |
| Længde (metrisk) | 200 mm |