Få mere at vide
Fisherbrand™ Nickel Chattaway spatler
Artikelnummer. 11553462 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11553462
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skraber og løfter materialer fra flasker eller kolber. Fisherbrand™ Nickel Chattaway spatler er ikke-magnetiske med en lys finish.
  • Fremstillet af nikkel
  • Bukket og afrundet ende skraber og løfter materialer fra flasker og kolber
Tekniske data
Mængde 5 Pk.
Produkttype Chattaway spatel
Bredde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 3.6 mm
Dimensioner (L x B) 100 x 10 mm
Materiale Nikkel
Længde (metrisk) 100 mm